Tisk…
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31011-1G OR31011-250MG
APOSOR31011-1GEA 23150 CZK
APOSOR31011-1G APOSOR31011-250MG
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
4-(Benzylamino)furan-2(5H)-one
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03005353
CAS číslo: 38470-54-1