Tisk…
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310093-1G OR310093-500MG OR310093-250MG
APOSOR310093-1GEA 7410 CZK
APOSOR310093-1G APOSOR310093-500MG APOSOR310093-250MG
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
2,6-Dichloro-3-iodothiophene
Vzorec: C₄HCl₂IS
MW: 278.926 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11844795
CAS číslo: 43225-59-8