6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR31009-1G
OR31009-250MG
APOSOR31009-1GEA
38690
CZK
APOSOR31009-1G
APOSOR31009-250MG
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Methylspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₁₆N₂O₂·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29042695 CAS číslo: 1451154-33-8 |