Tisk…
N-Benzyl-4-bromoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310080-500MG OR310080-100MG
APOSOR310080-500MGEA 9100 CZK
APOSOR310080-500MG APOSOR310080-100MG
N-Benzyl-4-bromoaniline
N-Benzyl-4-bromoaniline
Vzorec: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01427002
CAS číslo: 2879-83-6