Tisk…
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310077-1G OR310077-500MG
APOSOR310077-1GEA 13660 CZK
APOSOR310077-1G APOSOR310077-500MG
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Vzorec: C₈H₉N₃O
MW: 163,177 g/mol
Bod tání: 222…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20691260
CAS číslo: 54732-89-7