Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR31007-1G
OR31007-250MG
APOSOR31007-1GEA
787
CZK
APOSOR31007-1G
APOSOR31007-250MG
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Methyl 3-bromobenzimidothioate hydroiodide salt
Vzorec:
C₈H₈BrNS·HI Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31812087 CAS číslo: 848564-76-1 |