Tisk…
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310061-1G OR310061-500MG
APOSOR310061-1GEA 15310 CZK
APOSOR310061-1G APOSOR310061-500MG
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₂N₄O₃
Bod tání: 201…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13184781
CAS číslo: 781649-87-4