Tisk…
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 15480 CZK
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11557797
CAS číslo: 1092294-42-2