Tisk…
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310059-1G OR310059-500MG
APOSOR310059-1GEA 9560 CZK
APOSOR310059-1G APOSOR310059-500MG
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
2-Methyl-2-[(propan-2-yl)amino]propanenitrile
Vzorec: C₇H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06357358
CAS číslo: 16256-47-6