(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310056-1G
OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA
15310
CZK
APOSOR310056-1G
APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Vzorec:
C₉H₁₁BrO₂ MW: 231,086 g/mol Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21605749 CAS číslo: 57295-33-7 |