Tisk…
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR31003-1G OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA 14880 CZK
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211,055 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28405090
CAS číslo: 286837-05-6