tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310002-1G
OR310002-500MG
APOSOR310002-1GEA
9560
CZK
APOSOR310002-1G
APOSOR310002-500MG
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-aminopyridin-3-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₅H₂₄N₄O₂ MW: 292,377 g/mol Bod tání: 142…146 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13184780 CAS číslo: 781649-86-3 |