(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30998-1G
OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA
14390
CZK
APOSOR30998-1G
APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₃NO₃·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11111603 CAS číslo: 175671-43-9 |