Tisk…
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309449-1G OR309449-5G
APOSOR309449-1GEA 5720 CZK
APOSOR309449-1G APOSOR309449-5G
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10703334
CAS číslo: 1170955-52-8