Tisk…
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309430-1G OR309430-5G
APOSOR309430-1GEA 4400 CZK
APOSOR309430-1G APOSOR309430-5G
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151.206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114539
CAS číslo: 1017418-99-3