Tisk…
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309425-250MG OR309425-500MG
APOSOR309425-250MGEA 5260 CZK
APOSOR309425-250MG APOSOR309425-500MG
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
diexo-3-tert-Butoxycarbonylamino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783749
CAS číslo: 148257-14-1