Tisk…
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309392-1G OR309392-250MG
APOSOR309392-1GEA 14120 CZK
APOSOR309392-1G APOSOR309392-250MG
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870787
CAS číslo: 869299-42-3