Tisk…
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
OR309358-1G OR309358-250MG
APOSOR309358-1GEA 8830 CZK
APOSOR309358-1G APOSOR309358-250MG
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863556
CAS číslo: 57266-55-4