Tisk…
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 9720 CZK
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Bod tání: >280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987425
CAS číslo: 386207-63-2