Tisk…
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Carboxy-4-hydroxy-1-azanaphthalene
OR309340-1G OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA 10350 CZK
APOSOR309340-1G APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,167 g/mol
Bod tání: >280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16987424
CAS číslo: 1065092-81-0