3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309322-1G
OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA
8570
CZK
APOSOR309322-1G
APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO₂ MW: 254.08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13192861 CAS číslo: 1204811-42-6 |