Tisk…
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309303-1G OR309303-5G
APOSOR309303-1GEA 8830 CZK
APOSOR309303-1G APOSOR309303-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₀BrNO
MW: 300.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684126
CAS číslo: 927800-73-5