Tisk…
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309301-1G OR309301-5G
APOSOR309301-1GEA 8570 CZK
APOSOR309301-1G APOSOR309301-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₀ClNO
MW: 255.699 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02929094
CAS číslo: 439147-12-3