Tisk…
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309299-1G OR309299-5G
APOSOR309299-1GEA 8570 CZK
APOSOR309299-1G APOSOR309299-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₆H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02929096
CAS číslo: 92855-38-4