Tisk…
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-2-phenylquinolin-4-ol
OR309298-1G OR309298-5G
APOSOR309298-1GEA 5630 CZK
APOSOR309298-1G APOSOR309298-5G
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₆H₁₃NO
MW: 235.281 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179767
CAS číslo: 1148-49-8