Tisk…
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 8830 CZK
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₁NO
Bod tání: 255…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160565
CAS číslo: 1144-20-3