Tisk…
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309280-1G OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA 8570 CZK
APOSOR309280-1G APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086643
CAS číslo: 103624-90-4