Tisk…
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309278-1G OR309278-5G
APOSOR309278-1GEA 2110 CZK
APOSOR309278-1G APOSOR309278-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023981
CAS číslo: 15644-86-7