6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309271-1G
OR309271-5G
APOSOR309271-1GEA
8100
CZK
APOSOR309271-1G
APOSOR309271-5G
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Vzorec:
C₁₅H₉BrClN MW: 318,596 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09997952 CAS číslo: 85274-48-2 |