Tisk…
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309266-1G OR309266-5G
APOSOR309266-1GEA 9030 CZK
APOSOR309266-1G APOSOR309266-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methylquinoline-3-methanol
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02232326
CAS číslo: 170848-22-3