Tisk…
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309265-1G OR309265-5G
APOSOR309265-1GEA 9030 CZK
APOSOR309265-1G APOSOR309265-5G
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-7-methoxyquinoline-3-methanol
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02232331
CAS číslo: 333408-48-3