Tisk…
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309264-1G OR309264-5G
APOSOR309264-1GEA 8340 CZK
APOSOR309264-1G APOSOR309264-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Vzorec: C₁₆H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998022
CAS číslo: 85274-56-2