Tisk…
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309260-1G OR309260-5G
APOSOR309260-1GEA 9030 CZK
APOSOR309260-1G APOSOR309260-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂
MW: 237,682 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02741774
CAS číslo: 333408-52-9