Tisk…
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309258-1G OR309258-5G
APOSOR309258-1GEA 9530 CZK
APOSOR309258-1G APOSOR309258-5G
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02232330
CAS číslo: 333408-44-9