6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309248-5G
APOSOR309248-5GEA
3640
CZK
APOSOR309248-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO MW: 238,081 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00484433 CAS číslo: 103030-28-0 |