Tisk…
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309242-1G OR309242-5G
APOSOR309242-1GEA 8100 CZK
APOSOR309242-1G APOSOR309242-5G
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₅N
MW: 315,41 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272425
CAS číslo: 93600-66-9