Tisk…
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Ethoxyquinolin-4-ol
OR309240-5G
APOSOR309240-5GEA 4930 CZK
APOSOR309240-5G
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02332227
CAS číslo: 303121-11-1