Tisk…
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 8830 CZK
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02323074
CAS číslo: 63136-16-3