Tisk…
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309236-1G OR309236-5G
APOSOR309236-1GEA 9260 CZK
APOSOR309236-1G APOSOR309236-5G
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787885
CAS číslo: 948291-31-4