Tisk…
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309231-1G OR309231-5G
APOSOR309231-1GEA 11180 CZK
APOSOR309231-1G APOSOR309231-5G
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787877
CAS číslo: 948291-17-6