Tisk…
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309228-1G OR309228-5G
APOSOR309228-1GEA 7380 CZK
APOSOR309228-1G APOSOR309228-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03085776
CAS číslo: 470702-34-2