Tisk…
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309224-1G OR309224-5G
APOSOR309224-1GEA 8570 CZK
APOSOR309224-1G APOSOR309224-5G
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09787853
CAS číslo: 948290-22-0