Tisk…
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 1160 CZK
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065198
CAS číslo: 35973-14-9