Tisk…
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Aminooxetan-3-yl)methanol
OR309090-500MG OR309090-250MG
APOSOR309090-500MGEA 7440 CZK
APOSOR309090-500MG APOSOR309090-250MG
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
3-Amino-3-hydroxymethyloxetane
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20926150
CAS číslo: 1305208-37-0