Tisk…
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Ethanoyl-2-methyl-2H-indazole, 1-(2-Methyl-2H-indazol-6-yl)ethan-1-one
OR30894-1G OR30894-250MG OR30894-500MG
APOSOR30894-1GEA 15180 CZK
APOSOR30894-1G APOSOR30894-250MG APOSOR30894-500MG
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869772
CAS číslo: 1159511-29-1