Tisk…
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30891-100MG OR30891-500MG
APOSOR30891-100MGEA 3740 CZK
APOSOR30891-100MG APOSOR30891-500MG
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869769
CAS číslo: 1159511-26-8