Tisk…
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 1820 CZK
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869768
CAS číslo: 1159511-25-7