5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethanone
OR30889-100MG
OR30889-250MG
OR30889-500MG
APOSOR30889-100MGEA
3310
CZK
APOSOR30889-100MG
APOSOR30889-250MG
APOSOR30889-500MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11869767 CAS číslo: 1159511-24-6 |