Tisk…
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30888-250MG OR30888-500MG
APOSOR30888-250MGEA 5720 CZK
APOSOR30888-250MG APOSOR30888-500MG
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869766
CAS číslo: 1159511-23-5