Tisk…
7-Acetyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(1H-Indazol-7-yl)ethanone, 1-(1H-Indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 1660 CZK
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11869765
CAS číslo: 1159511-22-4